Learn More
2,4-Pentanodionato de cobre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314549 100 g 100 g
11462737 50 g 50 g
11452737 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14920.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261.76 g/mol
Copper(II) 2,4-pentanedionate is used as a catalyst for carbene transfer reactions, coupling reactions and Michael addition reactions. It is also used as a catalyst for the polymerization of olefins and transesterification reactions as well as a PVC stabilizer. Further, it is used as a curing agent for epoxy resins, acrylic adhesives, silicone rubbers. In addition to this, it is used as a lubricant additive and paint drier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-pentanodionato de cobre(II) se utiliza como catalizador para reacciones de transferencia de carbeno, reacciones de acoplamiento y reacciones de adición de Michael. También se utiliza como catalizador para la polimerización de olefinas y reacciones de transesterificación, así como un estabilizador de PVC. Además, se utiliza como agente endurecedor para resinas epoxídicas, adhesivos acrílicos y cauchos de silicona. Además, se utiliza como aditivo lubricante y secador de pintura.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13395-16-9
Fórmula molecular C10H14CuO4
Peso molecular (g/mol) 261.76
Número MDL MFCD00000016
Clave InChI QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
Nombre IUPAC copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión ∼286°C (decomposition)
Punto de ebullición 160°C (10 mmHg)
Olor Weak
Cantidad 100 g
Beilstein 4157957
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.76
Porcentaje de pureza 98%