Learn More
Trifluorometaniolato de cobre(I), TRC
Código de producto. 30357925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357925 100 mg 100 miligramos
30348988 10 mg -
30350262 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC725035100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3872-23-9
Fórmula molecular CCuF3S
Peso molecular (g/mol) 164.62
Sinónimo Methanethiol, trifluoro-, copper(1+) salt (8CI,9CI), (Trifluoromethylthio)copper, (Trifluoromethylthio)copper(I), Copper (trifluoromethyl)mercaptide, Copper(1+) trifluoromethanethiolate, Copper(I) trifluoromethanethiolate, Cuprous trifloromethanethiolate, Trifluoromethanethiol copper salt (1:1)
Nombre IUPAC cobre(1+); trifluorometaniolato
SMILES [Cu+].FC(F)(F)[S-]
Spécification
Nombre del producto químico o material Copper(I) Trifluoromethanethiolate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHF3S.Cu/c2-1(3,4)5;/h5H;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.8969
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.