Learn More
Trifluorometaniolato de cobre(I), TRC
Código de producto. 30348988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30348988 10 mg -
30357925 100 mg 100 miligramos
30350262 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30348988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC72503510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3872-23-9
Fórmula molecular CCuF3S
Peso molecular (g/mol) 164.62
Sinónimo Methanethiol, trifluoro-, copper(1+) salt (8CI,9CI), (Trifluoromethylthio)copper, (Trifluoromethylthio)copper(I), Copper (trifluoromethyl)mercaptide, Copper(1+) trifluoromethanethiolate, Copper(I) trifluoromethanethiolate, Cuprous trifloromethanethiolate, Trifluoromethanethiol copper salt (1:1)
Nombre IUPAC cobre(1+); trifluorometaniolato
SMILES [Cu+].FC(F)(F)[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) Trifluoromethanethiolate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHF3S.Cu/c2-1(3,4)5;/h5H;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.8969