Learn More
Complejo de tolueno trifluorometanosulfonato de cobre(I) (2:1), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335475 1 g 1 g
11345475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19656.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 48209-28-5 | C9H8Cu2F6O6S2 | 517.359 g/mol
Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex serves as a vital coupling reagent for photo reactions. It is also used in the preparation of polycyclic furans and butyrolactones. Further, it is used as a reagent for the preparation of beta-lactam from beta-amino thiol-esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El complejo de tolueno trifluorometanosulfonato de cobre(I) sirve como reactivo de acoplamiento vital para las reacciones fotográficas. También se utiliza en la preparación de furanos policíclicos y butirolactonas. Además, se usa como reactivo para la preparación de beta-lactama a partir de tiol-ésteres beta-amino.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 48209-28-5
Fórmula molecular C9H8Cu2F6O6S2
Peso molecular (g/mol) 517.359
Número MDL MFCD01863766
Clave InChI ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex, cuotf-toluene, copper i triflate toluene complex, cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, trifluoromethanesulfonic acid copper i salt toluene complex, copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex 2:1
PubChem CID 11656500
Nombre IUPAC cobre(1+); tolueno; trifluorometanosulfonato
SMILES CC1=CC=CC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Cu+].[Cu+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex (2:1)
Punto de fusión 180°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.37
Porcentaje de pureza 98%