Learn More
Tiofeno-2-carboxilato de cobre(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482379 1 g 1 g
15492379 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64950.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68986-76-5 | C5H3CuO2S | 190.683 g/mol
Reactant or reagent used for studies of xenobiotic response safener derivatives, synthesis of functionalized BODIPY dye analogs, orthogonal cross-coupling reactions, preparation of parent borondipyrromethene system and Copper mediated cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactante o reactivo utilizado para estudios de respuesta xenobiótica de derivados protectores, síntesis de análogos funcionalizados de colorante BODIPY, reacciones de acoplamiento cruzado ortogonales, preparación de sistemas de origen de borodipirrometano y acoplamiento cruzado mediado por cobre.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Proteger de la luz, almacenar en la oscuridad. Almacenar lejos del aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68986-76-5
Fórmula molecular C5H3CuO2S
Peso molecular (g/mol) 190.683
Número MDL MFCD02183524
Clave InChI SFJMFSWCBVEHBA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo copper i thiophene-2-carboxylate, cutc, unii-7519wbl07l, copper i thiophenecarboxylate, copper 2-thienylcarboxylate, cuprous 2-thienylcarboxylate, copper 2-thiophenecarboxylate, copper 1+ thiophene-2-carboxylate, copper i thiophene-2-carboxylate mi
PubChem CID 11194830
Nombre IUPAC cobre(1+);tiofeno-2-carboxilato
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Color Marrón a rojo
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.68
Sensibilidad Air and light sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(I) thiophene-2-carboxylate