Learn More
Tiofeno-2-carboxilato de cobre(I), 90 %, puede contener aprox. 20 % de óxido de cobre(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10679599 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10679599 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10679599 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430010010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) thiophene-2-carboxylate
CAS 68986-76-5
Color Amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 29.33 to 37.32% (Cu) ICP-OES
Fórmula molecular C5H3CuO2S
Número MDL MFCD02183524
Índice Merck 15,2506
Sinónimo copper i thiophene-2-carboxylate, cutc, unii-7519wbl07l, copper i thiophenecarboxylate, copper 2-thienylcarboxylate, cuprous 2-thienylcarboxylate, copper 2-thiophenecarboxylate, copper 1+ thiophene-2-carboxylate, copper i thiophene-2-carboxylate mi
Clave InChI SFJMFSWCBVEHBA-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+]
Nombre IUPAC cobre(1+);tiofeno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 190.69
PubChem CID 11194830
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.69
Porcentaje de pureza 90%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) Thiophene-2-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.