Learn More
Selenuro de cobre(I), 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472427 10 g 10 g
15482427 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045660.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20405-64-5 | Cu2Se | 206.063 g/mol
Copper(I) selenide is used as intermediate in chemical research. It is a thermoelectric material used in a number of industrial applications including infrared detection and imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20405-64-5
Fórmula molecular Cu2Se
Peso molecular (g/mol) 206.063
Número MDL MFCD00049908
Clave InChI KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper i selenide, copper selenide, unii-44p3qn57k9, cuprous selenide, dicopper selenide, copper,selenium, cop-per i selenide, cuprioselanyl copper, copper i selenide trace metals basis, copper i selenide trace metals basis 10g
PubChem CID 6914519
Nombre IUPAC cobre;selenio
SMILES [Cu].[Cu].[Se]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper (I) selenide
Punto de fusión 1113°C
Color De negro a azul
Forma física Piezas de 2 mm y hacia abajo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2666
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.05
Porcentaje de pureza 99.5%
Densidad 6.84 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) selenide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper selenide