Learn More
Óxido de cobre (I), TRC
Código de producto. 30358012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30358012 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30358012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6853355G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) Oxide
CAS 1317-39-1
Fórmula molecular Cu2O
Cantidad 5 g
Sinónimo Copper protoxide, Copperoxy, Red Copper Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/2Cu.O
SMILES [Cu]O[Cu]
Nombre IUPAC cupriooxicobre
Peso molecular (g/mol) 143.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.8541