Learn More
Óxido de cobre(I), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15611210 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15611210 2.5 kg 2.50 Kg
15631210 500 g 500 g
15641210 6 x 2.5 kg paquete de 6
15621210 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15611210 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 128412.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Base de Cu al ≥ 86 %, rojo
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-39-1
Fórmula molecular Cu2O
Número MDL MFCD00010974
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) Oxide
Color Rojo
Cantidad 2.5 kg
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥86% (Cu basis)
Envase Frasco de plástico