Learn More
Óxido de cobre(I), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10695292 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
10695292 250 g 250 GR
1 options
Código de producto. 10695292 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/8840/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 1800°C
Punto de fusión 1232°C
CAS 1317-39-1
Color Marrón-Rojo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Fórmula molecular Cu2H2O
Número MDL 10974
Clave InChI FDARDWGARJUOKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [OH2--].[Cu+].[Cu+]
Nombre IUPAC oxidandiuuro bis(λ¹-cobre(1+))
Peso molecular (g/mol) 145.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.