Learn More
Óxido de cobre (I), 99% (base metálica)
Código de producto. 11339327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339327 500 g 500 g
11309327 25 g 25 g
11329327 100 g 100 g
11319327 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11339327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040188.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
Se utiliza en antiincrustantes, pinturas marinas, pastas de soldadura y tratamientos antifúngicos para semillas de plantas. Se utiliza como eliminador de hidrógeno en cobre, latón y bronce y en lubricantes de alta calidad. Se utiliza en pigmentos de vidrio y cerámica, imanes de ferrita, catalizadores en síntesis orgánica, colorantes e intermedios de colorantes y como catalizadores.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-39-1
Fórmula molecular Cu2O
Número MDL MFCD00010974
Especificaciones
Punto de ebullición 1800°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Copper(I) oxide
Punto de fusión 1235°C
Color Morado-rojo
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metal basis)
Información de solubilidad It is insoluble in water and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.08
Olor Odorless
Índice de refracción 2.705
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Aspecto Purple-red powder
Densidad 6 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación