Learn More
Óxido de cobre(I), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379327 25 g 25 g
11349327 5 g 5 g
11369327 100 g 100 g
11359327 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11379327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040189.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
It is used chiefly as a pigment in ceramics and in antifouling paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-39-1
Fórmula molecular Cu2O
Número MDL MFCD00010974
Especificaciones
Punto de ebullición 1800°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Copper(I) oxide
Punto de fusión 1235°C
Color Morado-rojo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metal basis)
Información de solubilidad Insoluble in water but soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.08
Olor Odorless
Índice de refracción 2.705
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Aspecto Purple-red powder
Densidad 6 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(I) oxide