Learn More
Óxido de cobre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15473087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Unit Size:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15473087 500 g 500 g
15463087 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15473087 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14436.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
It is used as a catalyst in decarboxylation reactions of arylacetic acids and of malonic acids under mild conditions. It is also used in batteries and electrodes, ceramic colorant, catalyst, purification of hydrogen, reagent in analytical chemistry, metallurgical and welding fluxes. It finds its application also as an antifouling agent for marine paints and in Benedict's Test. It is used to provide a source supplemental elemental copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como catalizador en reacciones de descarboxilación de los ácidos arilacéticos y los ácidos malónicos en condiciones suaves. También se utiliza en baterías y electrodos, colorantes cerámicos, como catalizador, en la purificación de hidrógeno, como reactivo en química analítica, para flujos metalúrgicos y de soldadura. Se aplica también como agente antiincrustante para pinturas marinas y en la prueba de Benedict. Se utiliza para proporcionar una fuente de cobre elemental suplementaria.
Solubilidad
Insoluble en agua. Se disuelve en amoníaco concentrado.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar lejos del aire, del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-39-1
Fórmula molecular Cu2O
Número MDL MFCD00010974
Sinónimo Cuprous oxide
Specifications
Punto de ebullición 1800°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Copper(I) oxide
Punto de fusión 1235°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2664
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.08
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(I) oxide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(I) oxide