Learn More
Óxido de cobre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463087 2500 g 2500 g
15473087 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14436.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
It is used as a catalyst in decarboxylation reactions of arylacetic acids and of malonic acids under mild conditions. It is also used in batteries and electrodes, ceramic colorant, catalyst, purification of hydrogen, reagent in analytical chemistry, metallurgical and welding fluxes. It finds its application also as an antifouling agent for marine paints and in Benedict's Test. It is used to provide a source supplemental elemental copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como catalizador en reacciones de descarboxilación de los ácidos arilacéticos y los ácidos malónicos en condiciones suaves. También se utiliza en baterías y electrodos, colorantes cerámicos, como catalizador, en la purificación de hidrógeno, como reactivo en química analítica, para flujos metalúrgicos y de soldadura. Se aplica también como agente antiincrustante para pinturas marinas y en la prueba de Benedict. Se utiliza para proporcionar una fuente de cobre elemental suplementaria.
Solubilidad
Insoluble en agua. Se disuelve en amoníaco concentrado.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar lejos del aire, del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-39-1
Fórmula molecular Cu2O
Número MDL MFCD00010974
Sinónimo Cuprous oxide
Especificaciones
Punto de ebullición 1800°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Copper(I) oxide
Punto de fusión 1235°C
Cantidad 2500 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2664
Información de solubilidad Insoluble in water. Dissolves in concentrated ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.08
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 6