Learn More
Óxido de cobre(I), 97 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15641870 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
12 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
12 Kg
2 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15641870 25 g Poly Bottle 25 g
15661870 500 g Poly Bottle 500 g
15651870 2 kg Frasco de polietileno 2 Kg
15631870 12 kg Poly Bottle 12 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15641870 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 20882525G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder, <5 μm, 97%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-39-1
Número MDL MFCD00010974
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) Oxide
Punto de fusión 1230°C
Color Brown or Red
pH 8.0 (at 100g/L 20°C)
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Cu2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Envase Poly Bottle
Densidad 6g/mL at 25°C