Learn More
Yoduro de cobre (I), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper (I) Iodide |
| CAS | 7681-65-4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | CuI |
| Sinónimo | Copper Monoiodide, Copper(1+) Iodide, Copper(I) Iodide, Cuprous Iodide, Cuprous Iodide (CuI); |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | I[Cu] |
| Nombre IUPAC | yoduro de cobre |
| Peso molecular (g/mol) | 190.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.8341 |