Learn More
Yoduro de cobre(I), técnico, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10273660 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
10273660 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10273660 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/8800/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición 1290°C
Punto de fusión 605°C
CAS 7681-65-4
Color Beige
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular CuI
Número MDL 10978
Clave InChI LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cu+].[I-]
Nombre IUPAC yoduro de λ¹-cobre(1+)
Peso molecular (g/mol) 190.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.45g/mol
Envase Tarro de cristal
Presión de vapor 10mmHg 656
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.