Learn More
Difenilfosfinato de cobre (I), TRC
Código de producto. 30352225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352225 5 g -
30363302 10 g 10 g
30349760 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6853955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1011257-42-3
Fórmula molecular C12 H10 O2 P . Cu
Peso molecular (g/mol) 281.734
Sinónimo P,P-Diphenyl Copper Phosphinic Acid Salt
Nombre IUPAC cobre; ácido difenilfosfinico
SMILES [Cu].OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper (I) Diphenylphosphinate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11O2P.Cu/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H,13,14);
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.979