Learn More
Cianuro de cobre (I), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(I) Cyanide |
| CAS | 544-92-3 |
| Fórmula molecular | CCuN |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Copper Cyanide, Copper Monocyanide, Copper(1+) Cyanide, Copper(I) Cyanide, Cupricin, Cuprous Cyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CN.Cu/c1-2; |
| SMILES | [Cu]C#N |
| Nombre IUPAC | cianocobre |
| Peso molecular (g/mol) | 89.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.9327 |