Learn More
Cianuro de cobre (I), TRC
Código de producto. 30359516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359516 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30359516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6852901G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) Cyanide
CAS 544-92-3
Fórmula molecular CCuN
Cantidad 1 g
Sinónimo Copper Cyanide, Copper Monocyanide, Copper(1+) Cyanide, Copper(I) Cyanide, Cupricin, Cuprous Cyanide
Fórmula InChI InChI=1S/CN.Cu/c1-2;
SMILES [Cu]C#N
Nombre IUPAC cianocobre
Peso molecular (g/mol) 89.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.9327