Learn More
Cianuro de cobre(i), polvo blanco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396498 250 g 250 g
11316508 1 kg 1 Kg
11306508 2 x 2.5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012135.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para galvanizado de Cu o Fe, catalizador de polimerización
Copper(I) cyanide is commonly used as a polymerization catalyst. The compound is useful in organic synthesis, as a catalyst, reagent in the preparation of nitriles(sandmeyer reaction). It is also used in electroplating copper and iron, silver plating, brass plating, and copper-tin alloy plating. It is used to make phthalocyanine dyes and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-92-3
Fórmula molecular CCuN
Peso molecular (g/mol) 89.564
Número MDL MFCD00010975
Clave InChI DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
Nombre IUPAC cobre(1+);cianuro
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) cyanide
Punto de fusión 473°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Beilstein 3587244
Información de solubilidad Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in ammonium hydroxide,aqueous ammonia,pyridine and N-methylpyrrolidone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.56
Olor Characteristic
Densidad 2.92
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper (I) cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper cyanide