Learn More
Cloruro de cobre (I), TRC
Código de producto. 30354909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
30354909 100 g
1 options
Código de producto. 30354909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC685280100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) Chloride
CAS 7758-89-6
Fórmula molecular ClCu
Cantidad 100 g
Sinónimo Copper Chloride (CuCl), Copper Chloride (Cu2Cl2), Copper Monochloride, Copper(1+) Chloride, Cuprous Chloride, Cuprous Chloride (Cu2Cl2), Cuprous Chloride (CuCl), Dicopper Dichloride
Fórmula InChI InChI=1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
SMILES Cl[Cu]
Nombre IUPAC clorocobre
Peso molecular (g/mol) 99
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.8985
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.