Learn More
Cloruro de cobre (I), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(I) Chloride |
| CAS | 7758-89-6 |
| Fórmula molecular | ClCu |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Copper Chloride (CuCl), Copper Chloride (Cu2Cl2), Copper Monochloride, Copper(1+) Chloride, Cuprous Chloride, Cuprous Chloride (Cu2Cl2), Cuprous Chloride (CuCl), Dicopper Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | Cl[Cu] |
| Nombre IUPAC | clorocobre |
| Peso molecular (g/mol) | 99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.8985 |