Learn More
Cloruro de cobre(I), Honeywell™
Código de producto. 15651950 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15651950 2 kg 2 Kg
15641950 25 g 25 g
15661950 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15651950 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2129462KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Uso con reactivos, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-89-6
Fórmula molecular ClCu
Peso molecular (g/mol) 98.996
Número MDL MFCD00010971
Clave InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
Nombre IUPAC clorocobre
SMILES Cl[Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) Chloride
Cantidad 2 kg
Fórmula lineal CuCl
Número UN 2802
Información de solubilidad Partially soluble in dimethyl sulfide, Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 99g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Grado Reactivo
Presión de vapor 1.3mmHg (546°C)