Learn More
Copper(I) Chloride, ≥99%, ReagentPlus™, Purified, Honeywell™
Código de producto. 15642240 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642240 25 g Poly Bottle 25 g
15632240 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15642240 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 22433225G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, purified,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-89-6
Fórmula molecular ClCu
Peso molecular (g/mol) 98.996
Número MDL MFCD00010971
Clave InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
Nombre IUPAC clorocobre
SMILES Cl[Cu]
Especificaciones
Punto de ebullición 1490°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) Chloride
Punto de fusión 430°C
Nombre de nota Purified
Color Gris
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CuCl
Número UN UN2802
Formula Weight (peso de la fórmula) 99g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Presión de vapor 1.3mmHg (546°C)