Learn More
Cloruro de cobre(I), +90 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10005543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10005543 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10762392 500 g Frasco de vidrio 500 g
10248473 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10005543 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405871000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-89-6
Fórmula molecular ClCu
Peso molecular (g/mol) 99
Número MDL MFCD00010971
Clave InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
Nombre IUPAC clorocobre
SMILES Cl[Cu]
Especificaciones
Punto de ebullición 1490.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) chloride
Punto de fusión 430.0°C
Nombre de nota 90+%
Color Verde
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 90+%
Fórmula lineal CuCl
Fieser 01,166; 02,91; 03,67; 04,109; 05,164; 06,145; 07,80; 08,118; 09,123; 11,140; 12,141; 13,152; 14,100; 15,101; 16,97
Índice Merck 15, 2650
Información de solubilidad Solubility in water: 0.06g/L (25°C). Other solubilities: soluble in conc. hcl and nh4oh, forming complexes, practically insoluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 99
Porcentaje de pureza ≥90%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.14
Densidad 4.1400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.