Learn More
Bromuro de cobre (I), TRC
Código de producto. 30354292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30354292 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30354292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC685270100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) bromide
CAS 7787-70-4
Fórmula molecular Br Cu
Cantidad 100 g
Sinónimo Copper Bromide (Cu4Br4), Copper Monobromide, Copper(1+) Bromide, Copper(1+) Bromide Tetramer, Cuprous Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
SMILES Br[Cu]
Nombre IUPAC bromocobre
Peso molecular (g/mol) 143.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.8479