Learn More
Bromuro de cobre (I), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(I) bromide |
| CAS | 7787-70-4 |
| Fórmula molecular | Br Cu |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Copper Bromide (Cu4Br4), Copper Monobromide, Copper(1+) Bromide, Copper(1+) Bromide Tetramer, Cuprous Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | Br[Cu] |
| Nombre IUPAC | bromocobre |
| Peso molecular (g/mol) | 143.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.8479 |