Learn More
Bromuro de cobre(I), 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11328678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328678 1 g 1 g
11338678 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040752.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-70-4 | BrCu | 143.45 g/mol
It is used as effective catalyst for tetrahydropyranylation of alcohols. It can also be used in combination with palladium in catalytic synthesis of 3-haloindoles through annulation process. It is widely used in the synthesis of organic fine chemicals. The compound is widely used in the synthesis of organic compounds. It is also useful for copper-mediated coupling reactions. A silica gel support copper bromide hexa methyltriethylenetetramine complex has shown useful application for the atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate in toluene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-70-4
Fórmula molecular BrCu
Peso molecular (g/mol) 143.45
Número MDL MFCD00010969
Clave InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
Nombre IUPAC bromocobre
SMILES [Cu+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1345°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) bromide
Punto de fusión 492°C
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in hydrogen bromide,hydrochloric acid,and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.45
Sensibilidad Air Sensitive
Aspecto Light green powder
Densidad 4.98 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: copper bromide