Learn More
Complejo sulfuro de dimetilo-bromuro de cobre(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10490291 10 g Frasco de vidrio 10 g
10053813 25 g Frasco de vidrio 25 g
10257023 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10490291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213180100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00€
    85.65€ / 10 g
    Ahorro 14.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54678-23-8 | C2H6BrCuS | 205.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54678-23-8
Fórmula molecular C2H6BrCuS
Peso molecular (g/mol) 205.58
Número MDL MFCD00043295
Clave InChI PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo copper i bromide-dimethyl sulfide, bromo thiobis methane copper, copper i bromide dimethyl sulfide complex, bromocopper; methylsulfanylmethane, cubr.me2s, ksc493e2t, copper i bromide dimethylsulfide, copper i bromide-dimethylsulfide, bromo dimethylsulfide copper i
PubChem CID 2724234
SMILES [Cu]Br.CSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(I) bromide-dimethyl sulfide complex
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 132°C
Color De beige grisáceo a blanco o verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2S·CuBr
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC (methylsulfanyl)methane; bromocopper
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino y/o trozos