Learn More
Bromuro de cobre(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15401007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad unitSize
15401007 50 g 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15401007 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011605.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7787-70-4 | BrCu
Se aplica en síntesis orgánica, como catalizador y reactivo. Se utiliza como catalizador en la reacción de Sandmeyer para preparar los bromuros de arilo de las arilaminas a través de las sales de diazonio. Forma complejos con bases de Lewis, como dimetilsulfuro, que es un precursor de los reactivos de organocobre. Las reacciones que implican polimerización radical de transferencia de átomos (ATRP) y acoplamientos deshidrogenativos cruzados catalizados por Cu (CDC) se catalizan mediante complejos de CuBr.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punto de ebullición 1345°C
Punto de fusión 492°C
CAS 7787-70-4
Forma física Sólido
Cantidad 50 g
Fórmula molecular BrCu
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(I) bromide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper bromide