Learn More
Bromuro de cobre(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Color:
Negro-gris
Verde
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Color unitSize
11307357 250 g Verde 250 g
11397347 1 kg Negro-gris 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011605.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Catalizador
Se aplica en síntesis orgánica, como catalizador y reactivo. Se utiliza como catalizador en la reacción de Sandmeyer para preparar los bromuros de arilo de las arilaminas a través de las sales de diazonio. Forma complejos con bases de Lewis, como dimetilsulfuro, que es un precursor de los reactivos de organocobre. Las reacciones que implican polimerización radical de transferencia de átomos (ATRP) y acoplamientos deshidrogenativos cruzados catalizados por Cu (CDC) se catalizan mediante complejos de CuBr.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-70-4
Fórmula molecular BrCu
Peso molecular (g/mol) 143.45
Número MDL MFCD00010969
Clave InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
Nombre IUPAC bromocobre
SMILES [Cu+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1345°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) bromide
Punto de fusión 492°C
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CuBr
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2659
Información de solubilidad Slightly soluble in cold water; Decomposes in hot water; Soluble in HBr,HCl,and ammonium hydroxide solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.45
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 4.98 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper bromide