Learn More
Copper(I) Bromide, 98%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15631950 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15631950 50 g Glass Bottle 50 g
15621950 250 g Glass Bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15631950 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 21286550G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7787-70-4
Fórmula molecular BrCu
Peso molecular (g/mol) 143.45
Número MDL MFCD00010969
Clave InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
Nombre IUPAC λ¹-copper(1+) bromide
SMILES [Cu+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1345°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) Bromide
Punto de fusión 492°C
Color Azul verdoso
Forma física Solid
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CuBr
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.45g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Glass Bottle
Densidad 4.71g/mL at 25°C