Learn More
Bromuro de cobre(I), 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193830 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10072520 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10193830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199580010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-70-4 | BrCu | 143.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-70-4
Fórmula molecular BrCu
Peso molecular (g/mol) 143.45
Número MDL MFCD00010969
Clave InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
Nombre IUPAC bromocobre
SMILES [Cu+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1345.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) bromide
Punto de fusión 504.0°C
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CuBr
Fieser 01,165; 02,90; 03,67; 04,108; 05,163; 06,143; 07,79; 08,116; 11,140; 12,286; 14,99; 16,96
Índice Merck 15, 2649
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes in hot water, sol. in hcl, hbr, nh4oh (formation of complexes), prectically insoluble in conc. h2so4 and acetone, insoluble matter in hcl: ≤0.02%
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.45
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.71
Densidad 4.7100g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(I) bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.