Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(I) acetate |
| Punto de fusión | 250.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 48.7% min. (Cu) |
| Fórmula lineal | CH3C(O)OCu |
| Índice Merck | 15, 2648 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: reacts |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.59 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Copper(I) acetate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.