Learn More
Hidrato de hexafluorosilicato de cobre, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) Hexafluorosilicate Monohydrate |
| CAS | 2123555-14-4 |
| Fórmula molecular | Cu . F6 Si . H2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Copper Fluosilicate Hydrate, copper(2+) Hexafluorosilicate(2-) Hydrate, Copper Fluorosilicate Hydrate, Copper Fluorosilicate Hydrate, Copper Hexafluorosilicate Hydrate, Copper(2+) Hexafluorosilicate(2-) Hydrate, Cupric Fluorosilicate Hydrate, Cupric Hexafluorosilicate Hydrate, Cupric Silicofluoride Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cu.F6Si.H2O/c;1-7(2,3,4,5)6;/h;;1H2/q+2;-2; |
| SMILES | O.[Cu+2].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | cobre;hexafluorosilicio(2-);hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 223.637 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.908 |