Learn More
Lámina de cobre de 0,025 mm (0,001 in) de espesor. Puratronic™ , 99,999% (base metálica)
Código de producto. 11381498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 200 mm
25 x 1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381498 25 x 200 mm cada uno
11371498 25 x 1000 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010950.HV
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 1,1 g/25 x 200 mm | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Adecuado para el desarrollo de materiales para baterías.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored foil
Cantidad 25 x 200 mm
Olor Odorless
Presión de vapor 0 hPa
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,025 mm de grosor
Peso molecular (g/mol) 63.55
RU– Solo para uso en investigación