Learn More
Lámina de cobre, 0,5 mm de grosor, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), sin oxígeno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11425170 50 x 250 mm cada uno
11415170 50 x 50 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11425170
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 036395.GB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper foil
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) thick, Oxygen free
Cantidad 50 x 250 mm
Olor Odorless
Peso ≈11.2g/50x50mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Puratronic