Learn More
Lámina de cobre, 0,254 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336708 20 x 100 cm cada uno
11326708 20 x 20 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013379.CV
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 91 g/20 x 20 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored foil
Cantidad 20 x 100 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,254 mm de grosor