Learn More
Lámina de cobre, 0,1 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316179 50 x 50 mm cada uno
11350258 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042973.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    116.65€ / paquete de 1
    Ahorro 12.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored foil
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Presión de vapor 0 hPa
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,1 mm de grosor