Learn More
Lámina de cobre, 0,05 mm de grosor, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper |
| Aspecto | Copper colored foil |
| Densidad | 8.94g/cm3 |
| Cantidad | 100 x 100 mm |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9999% (Metals basis) |
| Formulario | Lámina, 0,05 mm de grosor |