Learn More
Lámina de cobre, 0,025 mm de grosor, recocido, sin revestimiento, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 x 30 cm
30 x 150 cm
30 x 1000 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485055 30 x 150 cm cada uno
15477355 30 x 30 cm cada uno
15495055 30 x 1000 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046986.RG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.34€
    95.65€ / paquete de 1
    Ahorro 23.69€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper foil
Cantidad 30 x 150 cm
Envase Envasado al vacío
Porcentaje de pureza 99.8%