Learn More
Discos de cobre, 9,0 +/- 0,127 mm de diámetro x 0,8 +/- 0,051 mm de grosor, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11301508 10 g 10 g
11391498 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010951.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper discs
Nombre de nota 9.0±0.127mm (0.354±0.005 in.) dia. x 0.8±0.051mm (0.03±0.002 in.) thick
Forma física ≈0,5 g/disco
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9995%