Learn More
Dipropanoato de cobre, TRC
Código de producto. 30366880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366880 1 g 1 g
30351891 5 g 5 g
30355384 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6853151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3112-74-1
Fórmula molecular C6H10CuO4
Peso molecular (g/mol) 209.69
Sinónimo Copper Dipropionate, Copper(2+) Propionate, Copper(II) Propanoate, Copper(II) Propionate, Cupric Propanoate, Cupric Propionate
Nombre IUPAC cobre; Propanoate
SMILES [Cu+2].CCC(=O)[O-].CCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper Dipropanoate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C3H6O2.Cu/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.9875