Learn More
Citrato de cobre, TRC
Código de producto. 30366540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366540 50 g 50 g
30349946 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC68530050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10402-15-0
Fórmula molecular C6H8O7 xCu
Peso molecular (g/mol) 255.67
Sinónimo 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Copper Salt, Citric Acid Copper Salt
Nombre IUPAC cobre; 2-oxidopropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES O.O=C1CC2(CC(=O)O[Cu]O2)C(=O)O[Cu]O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper Citrate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7O7.Cu/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q-1;+2/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.9264