Learn More
Citrato de cobre, TRC
Código de producto. 30349946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Unit Size:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30349946 5 g -
30366540 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30349946 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC6853005G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10402-15-0
Fórmula molecular C6H8O7 xCu
Peso molecular (g/mol) 255.67
Sinónimo 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Copper Salt, Citric Acid Copper Salt
Nombre IUPAC cobre; 2-oxidopropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES O.O=C1CC2(CC(=O)O[Cu]O2)C(=O)O[Cu]O1
Specifications
Nombre del producto químico o material Copper Citrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7O7.Cu/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q-1;+2/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.9264