Learn More
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412887 5 g 5 g
15422887 250 mg 250 miligramos
15402887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047162.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 291300-50-0 | C2CuF6NO4S2 | 343.681 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 291300-50-0
Fórmula molecular C2CuF6NO4S2
Peso molecular (g/mol) 343.681
Número MDL MFCD23380170
Clave InChI MSFHCZUIBARZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 134159300
Nombre IUPAC bis(trifluorometilsulfonil)azanida; cobre(1+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Cu+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Color Azul
Fórmula lineal [(CF3SO2)2N]Cu
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Very Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.68
Forma física Sólida/líquida