Learn More
Óxido de Cobre Aluminio (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30367627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367627 25 g -
30355238 2.5 g -
30361608 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99030825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12042-92-1
Fórmula molecular 2 Al . Cu . 2 H2 O . 2 O
Peso molecular (g/mol) 185.538
Sinónimo Copper(II) Aluminate
Nombre IUPAC copper;alumane;oxygen(1-);dihydrate
SMILES O.O.[Cu+2].[O-].[O-].[Al].[Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper Aluminum Oxide (Technical Grade)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Al.Cu.2H2O.2O.6H/h;;;2*1H2;;;;;;;;/q;;+2;;;2*-1;;;;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.904