Learn More
Cobre, reactivo ACS, Thermo Scientific™
Código de producto. 13286319 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13286319 100 g Frasco de vidrio 100 g
13256339 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 13286319
Marca: Thermo Scientific Acros 448051000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Punto de fusión 1083.0°C
Punto de ebullición 2595.0°C
Cantidad 100 g
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cu
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.54
Grado Reactivo ACS