Learn More
Copovidona (grado técnico), TRC
Código de producto. 30352403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352403 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30352403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC68524010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copovidone
CAS 25086-89-9
Fórmula molecular C6H9NO.C4H6O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Acetic Acid Vinyl Ester Polymer with 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone Polymer with Ethenyl Acetate, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone Polymer with Vinyl Acetate, 1-Vinyl-2-pyrrolidone-vinyl Acetate Copolymer, 1-Vinylpyrrolidone-vinyl Acetate Copolymer, Agrimer VA 03E, Agrimer VA 05E, Agrimer VA 07E, Agrimer VA 3, Agrimer VA 31, Agrimer VA 3E, Agrimer VA 5, Agrimer VA 5I, Agrimer VA 6, Agrimer VA 64, Agrimer VA 7W, Akon KS, Akorn KS, Copolyvidon, Copolyvidonum, Copovidon, Copovidone, Copovidone VA 64, E 335, E 335 (polymer), E 535, E 635, E 635 (polymer), E 735, Eukaline 480, GAF-E 735, GAF-S 630, Ganex E 535, Gantron PVP, Gantron S 630, Gantron S 860, I 335, I 535, I 635, I 735, Kolima 10, Kolima 35, Kolima 75, Kollidon VA 64, Luviscol VA 55I, Luviskol 64, N-Vinyl-2-pyrrolidone-vinyl Acetate Copolymer, N-Vinylpyrrolidin-2-one-vinyl Acetate Copolymer, N-Vinylpyrrolidone-vinyl Acetate Copolymer, N-Vinylpyrrolidone-vinyl Acetate Copolymer, N-Vinylpyrrolidone-vinyl Acetate Polymer, NSC 114023, NSC 114024, NSC 114025, NSC 114026, P 0382, P 0385, PVA 6450, PVP-VA, PVP-VA 735, PVP-VA-E 735, PVP-VA-W 735, PVP/VA 630, PVP/VA E 335, PVP/VA E 535, PVP/VA-S 630, PVP/VA-S 630L, PVP/Va copolymer, PVPNA-S 630, PVPVA 64, PVPVA 7/30, Plasdone S 630, Pluronic S 630, Polectron 845, Poly(N-vinylpyrrolidone-vinyl Acetate), Poly(vinyl Acetate-co-vinyl pyrrolidone), Poly(vinyl Acetate-vinylpyrrolidinone), Poly(vinylpyrrolidone-vinyl Acetate), R 219, R 219 (Vinyl Polymer), S 630, VA 46E, VA 64, Vinyl acetate-1-vinyl-2-pyrrolidinone Copolymer, Vinyl Acetate-1-vinyl-2-pyrrolidinone Polymer, Vinyl Acetate-1-vinyl-2-pyrrolidone Copolymer, Vinyl acetate-N-vinyl-2-pyrrolidinone copolymer, Vinyl Acetate-N-vinyl-2-pyrrolidone Copolymer, r, W 635, W 635 (vinyl polymer), W 735
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
SMILES C=CN(CCC1)C1=O.C=COC(C)=O
Nombre IUPAC Acetato de vinilo de 1-vinilpirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 197.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.11